Learn More
Desmin (Muscle Cell Marker) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunoprecipitation experiments.
Marca:  Epredia RB-9014-P1
Codice prodotto. 12623307
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Desmin is an intermediate filament protein of both smooth and striated muscles. Antibody to desmin reacts with striated (skeletal and cardiac) as well as smooth muscle cells. In skeletal and cardiac muscles, the staining is confined to the Z-bands giving a characteristic striated appearance. Anti-desmin antibody is useful in identification of tumors of myogenic origin.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: Near C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide mapping near the C-terminus of human desmin
Molecular Weight: 53 kDa
Positive Control: Muscle or Sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Desmin (Muscle Cell Marker)
Polyclonal
Unconjugated
A synthetic peptide mapping near the C-terminus of human desmin
IVD
Primary
Concentrated
Immunoprecipitation, Western Blot
200µg/mL
Rabbit
500 μL
Muscle Biology
Human, Mouse
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 500 UL DESMIN (MUSCLE CELL MARKER) EPITOPE SPECIFI c Rabbit antibody (Purified Ab with BSAand Azide) CE IVD, Isotype: IgG, Species reactivity: Hu, Ms, Rt, Application: IH, IP,WB200µg/mL 0.5mL store at 2° to 8°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, glycerin,N-ethyl-ethanamine