Learn More
Desmin (Muscle Cell Marker) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunoprecipitation experiments.
163.00€ - 595.00€
Specifica
Antigene Desmin (Muscle Cell Marker)
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12633307
Vedere i documenti
Epredia
RB-9014-P0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12623307
Vedere i documenti
Epredia
RB-9014-P1
500 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12613307
Vedere i documenti
Epredia
RB-9014-P
1 mL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12653307
Vedere i documenti
Epredia
RB-9014-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Desmin is an intermediate filament protein of both smooth and striated muscles. Antibody to desmin reacts with striated (skeletal and cardiac) as well as smooth muscle cells. In skeletal and cardiac muscles, the staining is confined to the Z-bands giving a characteristic striated appearance. Anti-desmin antibody is useful in identification of tumors of myogenic origin.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: Near C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide mapping near the C-terminus of human desmin
Molecular Weight: 53 kDa
Positive Control: Muscle or Sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
Specifica
Specifica
Desmin (Muscle Cell Marker)
Polyclonal
Rabbit
Muscle Biology
A synthetic peptide mapping near the C-terminus of human desmin
Primary
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
Human, Mouse