Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-7, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-7, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia™ MS-1825-R7
Codice prodotto. 12630217
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: MOC-31
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Neuraminidase treated cells from a variant small cell lung carcinoma cell line (GLS-1)
Molecular Weight: 40 kDa
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Epithelial Specific Antigen/Ep-CAM Ab-7
Monoclonal
Unconjugated
Neuraminidase treated cells from a variant small cell lung carcinoma cell line (GLS-1)
RUO
Primary
Prediluted
Immunohistochemistry (Paraffin)
MOC-31
Mouse
7 mL
Cancer and Tumor Biology
Human
IgG2a κ