Learn More
Mucin 3 (MUC3) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Mucin 3 (MUC3) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
Marca:  Epredia MS-1734-P1ABX
Codice prodotto. 12620097
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Mucin 3 (MUC3) is a glycoprotein. Distributed in colon and rectum, and to a lesser extent in breast, lung and salivary gland tissues.
Host Species: Mouse
Clone: 1143/B7
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Tandem repeats of the human MUC3
Immunogen: MUC3 tandem repeat peptide
Molecular Weight: High
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mucin 3 (MUC3) Ab-2
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
100 μL
Cancer and Tumor Biology
Human
IgG2a
Immunohistochemistry (Paraffin)
1143/B7
Unconjugated
MUC3 tandem repeat peptide
RUO
Primary
Concentrated