Learn More
Mucin 3 (MUC3) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Mucin 3 (MUC3) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
210.12€ - 1010.00€
Specifica
Antigene Mucin 3 (MUC3) Ab-2
Clone 1143/B7
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12600097
Vedere i documenti
Epredia
MS-1734-P0
100 μL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12610097
Vedere i documenti
Epredia
MS-1734-P1
500 μL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12690087
Vedere i documenti
Epredia
MS-1734-P
1 mL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12620097
Vedere i documenti
Epredia
MS-1734-P1ABX
100 μL 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12630097
Vedere i documenti
Epredia
MS-1734-PABX
200 μL 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Mucin 3 (MUC3) is a glycoprotein. Distributed in colon and rectum, and to a lesser extent in breast, lung and salivary gland tissues.
Host Species: Mouse
Clone: 1143/B7
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Tandem repeats of the human MUC3
Immunogen: MUC3 tandem repeat peptide
Molecular Weight: High
Positive Control: Colon CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Mucin 3 (MUC3) Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Cancer and Tumor Biology
MUC3 tandem repeat peptide
Primary
1143/B7
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a