Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Phosphate Buffered Saline, powder for a 1L 10X stock solution
Codice prodotto. 12638296 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 12638296
Marca: Epredia™ AP900910
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Dilute this PBS tenfold with distilled water before use to make 1L of stock solution that acts as an ideal wash buffer for immunolabeling techniques.
  • For in vitro diagnostic use
  • 1X working solution contains 0.14M Sodium chloride, 0.003M Potassium chloride, 0.002M Potassium phosphate, 0.01M Sodium phosphate
Storage Conditions:
  • Store at room temperature.
  • Stable for up to three years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate Buffered Saline (PBS)
Concentrazione 10 X
Da utilizzare con (applicazione) Vitro Diagnostic
Quantità 1 L
Tipo di soluzione Tampone fosfato salino
For Research Use only