Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Plasma Cell Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 50μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Plasma Cell Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marca:  Epredia™ MS-488-P0
Codice prodotto. 12621567
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: LIV3G11
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Plasma Cell Ab-1
Monoclonal
50μg/mL
Mouse
RUO
Primary
Concentrated
Immunohistochemistry (Paraffin)
LIV3G11
Unconjugated
100 μL
Hematopoietic
Human
IgG2a