Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Plasma Cell Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 50μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Plasma Cell Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
165.24€ - 659.00€
Specifica
Antigene Plasma Cell Ab-1
Clone LIV3G11
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12621567
Vedere i documenti
Epredia™
MS-488-P0
100 μL Concentrated 50μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12641567
Vedere i documenti
Epredia™
MS-488-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12651567
Vedere i documenti
Epredia™
MS-488-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12631567
Vedere i documenti
Epredia™
MS-488-P1
500 μL Concentrated 50μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12611567
Vedere i documenti
Epredia™
MS-488-P
1 mL Concentrated 50μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12681567
Vedere i documenti
Epredia™
MS-488-R7
7 mL Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: LIV3G11
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Plasma Cell Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
Primary
LIV3G11
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic
IgG2a