Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Improve the immunoreactivity of certain antigens in formaldehyde-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval.
130.00€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C. |
---|---|
Concentrazione | 1 mg/mL |
Product Type | Protease |
Da utilizzare con (applicazione) | Immunohistochemistry |
pH | 7.4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12618296
|
Epredia™
AP-9006-005 |
5mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Storage Conditions: Store at 2°-8°C. Stable for 18 monthsSpecifica
2° to 8°C. | |
Protease | |
7.4 |
1 mg/mL | |
Immunohistochemistry |
For in vitro diagnostic use