Learn More
Labconco™ Carbon Filters for Purifier™ Class I and HEPA Filtered Enclosures
For easy installation atop the Purifier Class I or HEPA Filtered Enclosures
510.00€ - 680.00€
Specifica
Tipo di filtro | Carbon |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3 ft. Purifier™ class I and HEPA filtered enclosures, XPert™ filtered balance system |
Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
Profondità (sistema imperiale) | 18 in. |
Altezza (sistema metrico) | 2.5 cm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Peso (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Peso (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15813327
|
Labconco™
3937300 |
30 to 40 in. | 10 lb. | 30 in. |
510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12822141
|
Labconco™
3937400 |
40 to 50 in. | 13 lb. | 42 in. |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Trap nonvolatile solvent vapors/odors from samples or minute quantities of chemicals
- Trace odor filter with organic activated carbon
Specifica
Carbon | |
1 in. | |
2.5 cm | |
Filter |
3 ft. Purifier™ class I and HEPA filtered enclosures, XPert™ filtered balance system | |
18 in. | |
45.7 cm |