Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, gruppo completo
Easy to handle and fast to load
Marca: Labconco™ 7540600
256.40 EUR valido fino al 2023-04-02
Usa il codice promo "20268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.07000kg
Requires : Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm).
Descrizione
Easy to handle and fast to load
- Vetro borosilicato piano
- Coperture a scatto in gomma siliconica per una tenuta ad alto vuoto affidabile
- Per eliminare il rischio di contaminazione da grasso per vuoto; riduce versamenti e perdite di campione
- Assenza di parti minute che potrebbero essere posizionate facilmente in modo errato
- Ampie aperture
- Da riempire per non più di un terzo del volume così da ottenere la massima area di superficie
- Compatibile con tutte le principali marche di apparecchiature di liofilizzazione, tra cui Labconco e Virtis™
Specifica
2.32 in. | |
300 mL | |
Compatibile con tutte le marche principali di apparecchiature di liofilizzazione | |
14.5 cm | |
Wide | |
0.7 kg |
1.9 cm | |
Vetro borosilicato | |
5.7 in. | |
1.5 libbre | |
59.2 mm |