Learn More
Labconco™ General Glove Box: Oxygen and Moisture Removal Column
Accessories for Labconco General Glove Box
Marca:  Labconco™ 5244200
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11781459
  • 3385.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • For use with Labconco General Glove Box
  • Provides less than 5ppm oxygen and less than 50ppm moisture (refillable)
Specifica
Specifica
Precise™ Basic™ Glove Box and Controlled Atmosphere Glove Box
26 lb.
11.8 Kg
Oxygen, Moisture Removal Column