Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Lyph-Lock™
Flask Adapters: For connecting Lyph-Lock flasks to valve ports on drying chamber or manifold
Marca: Labconco™ 7568600
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99000kg
Descrizione
Vetro borosilicato, con piegatura di 90°
Specifica
Adattatore per fiasca | |
24/40 to 0.75 in. port | |
Fiasche Lyph-Lock | |
0.5 libbre |
Vetro borosilicato | |
Per il collegamento di fiasche Lyph-Lock agli attacchi per valvole in camera di essiccazione o collettore | |
Curvatura di 90° | |
0.2 kg |