Learn More
Labconco™ Stand-Still™ Isolation Platform
Codice prodotto. p-3831151 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15538854
Marca: Labconco™ 4028200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Labconco Stand-Still™ Isolation Platform is used for supporting microscopes on Purifier™ Cell Logic™+ Biosafety Cabinets with Scope-Ready™ package.
  • Non-porous, autoclavable Type 304 stainless steel base with 1.5 in. (0.4cm) high isolation pads
  • Reduces vertical and horizontal vibrations up to threefold, allowing proper airflow through cabinet
Stand-Still XL Platform:
Requires use of Pure-Vu™ XL Seal 4027810 or 4027811 (Part Numbers)
Specifica
Product Type Vibration Isolation Platform
Colore Silver
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P x A) 18.75 x 12 x 1.5 in. (47.6 x 30.5 x 3.81 cm)
Dimensioni (L x P) 12 x 18.75 in.
Da utilizzare con (applicazione) For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Altezza (sistema metrico) 3.81 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 47.6 cm
Peso (sistema imperiale) 8 lb.
Peso (sistema metrico) 3.6 kg
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Stainless Steel