Learn More
Brady™ GHS Symbol - Acute Toxicity
Labels with GHS symbol - Acute Toxicity
Marca:  Brady™ 814040
120.44 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24300kg
Codice prodotto. 15694237
  • 149.00€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Individual, die cut (pre-cut) labels on a roll
  • High quality labels that can withstand the toughest environments
  • Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
  • Weather, abrasion and chemical resistant
  • Withstand temperatures of -40°C to +120°C
  • Label dimensions 50mm x 50mm
Specifica
Specifica
Permanent Acrylic
Gloss
250/Pk.
-40°C to +110°C
50 mm
Red/Black on White
Laminated Polyester
Diamond
0.099 mm
50.00 mm