Learn More
Buerkle™ Laboratory Bucket
Laboratory bucket for transporting, decanting and mixing. Safe emptying with wide spout. Handle made of metal.
Marca: Buerkle™ 2306-0010
41.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85500kg
Descrizione
- PE, white
- With contents scale, graduation 1000 ml
- With spout
Specifica
Portaprovette | |
Polietilene | |
2.64 gal. | |
290 mm | |
Metallo | |
Maniglia |
Sì | |
No | |
Bianco | |
Per l'uso con prodotti alimentari | |
280 mm | |
Conf. da 10 |