Learn More
Brady™ LABXPERT™ FreezerBondz Labels
For Brady TLS 2200 and PC Link Printers
Marca:  Brady™ 060907
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17280kg
Codice prodotto. 10152992
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
  • For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
  • Moisture resistance
  • Smooth surface with matte finish
  • Compatible with LABXPERT printer
Specifica
Specifica
RoHS
Permanent Acrylic
Matte
Centrifuge tube, Eppendorf tube, Laboratory identification
Rectangle
0.053 mm
12.70 mm
4 cm
Surface Mount
Black, White
Polyester
225/Pk.
-196°C to +130 °C
0.5 in.
1.6 in.