Learn More
Thermo Scientific™ Laemmli SDS Sample Buffer with Pyronin Y, non-reducing, 4X
For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system
Marca:  Thermo Scientific™ J61716.AD
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00050kg
Codice prodotto. 15410207
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Pink
Sample Loading Buffer
Laemmli SDS-PAGE
4X
Liquid
50 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti