Learn More
Brady™ Laminated Polyester Anti-skid Tape-Die-Cut Cleats
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
Marca:  Brady™ 078177
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35000kg
Codice prodotto. 11701336
  • 153.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Anti-Skid (anti-slip) tapes help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs
Specifica
Specifica
50 Pk.
Permanent Acrylic
Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
Polyester
140 x 140 mm
5.51 in.
Red
140 mm
5.5 in.
Anti-Skid Tape-Die-Cut Cleats - Red
Anti-skid Tape
-40°C to +70°C
0.162 mm
-40°F to +158°F
140 mm