Learn More
Brady™ Laminated Polyester Anti-skid Tape-Die-Cut Cleats
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
Marca:  Brady™ 078162
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.65560kg
Codice prodotto. 11796925
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Anti-Skid (anti-slip) tapes help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
  • The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
  • Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
  • Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs
Specifica
Specifica
24 Pk.
Permanent Acrylic
Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking
Polyester
150 x 600 mm
24 in.
Photoluminescent, Black
150 mm
5.9 in.
Glow-in-the-Dark Die-Cut Cleats - Black
Anti-skid Tape
-40°C to +70°C
0.162 mm
-40°F to +158°F
600 mm
ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22