Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Evacuation assembly point
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 814919
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15528471
  • 13.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Polyester
Self-adhesive
400 mm
400 mm
Square
White on Green
Gloss
Permanent Acrylic
Indoor and Outdoor
0.099 mm
-40°C to 110°C
Global