Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Fire hose reel
Sign compliant to ISO 7010.
3.65€ - 13.95€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15624367
|
Brady™
817037 |
100 mm | 100 mm |
4.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15634367
|
Brady™
817038 |
148 mm | 148 mm |
3.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15644367
|
Brady™
817040 |
250 mm | 250 mm |
7.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15654367
|
Brady™
817042 |
315 mm | 315 mm |
12.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15664367
|
Brady™
817043 |
400 mm | 400 mm |
13.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Square | |
White on Red |
Gloss | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |