Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Non-ionizing radiation
Sign compliant to ISO 7010.
3.90€ - 9.20€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 0.099 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15664687
|
Brady™
827057 |
50 mm | 43 mm |
5.90€
pezzi 7 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15674687
|
Brady™
827059 |
100 mm | 87 mm |
9.20€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15684687
|
Brady™
827060 |
200 mm | 173 mm |
3.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15694687
|
Brady™
827061 |
315 mm | 273 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Polyester | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |