Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Radioactive material or ionizing radiation
Sign compliant to ISO 7010.
3.90€ - 9.20€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 0.099 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15664677
|
Brady™
826761 |
50 mm | 43 mm |
5.90€
pezzi 7 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15674677
|
Brady™
826763 |
100 mm | 87 mm |
9.20€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15684677
|
Brady™
826764 |
200 mm | 173 mm |
3.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15694677
|
Brady™
826765 |
315 mm | 273 mm |
6.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Polyester | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |