Learn More
Brady™ Laminated Polyester Stickers for the Transport of Infectious Substances
4.40€ - 12.35€
Specifica
Finitura | Gloss |
---|---|
Materiale | Laminated Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Spessore | 0.099 mm |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10755145
|
Brady™
257534 |
100 mm | 100.00 mm |
4.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11744884
|
Brady™
257536 |
297 mm | 297.00 mm |
12.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10080284
|
Brady™
257535 |
200 mm | 200.00 mm |
6.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Gloss | |
1 Ea. | |
0.099 mm | |
Rhomboid | |
Black on White |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
-40 °C-110 °C | |
6 |