Learn More
Brady™ Laminated Polyester Toxic Substances Warning Signs
Marca:  Brady™ 223442
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01800kg
Codice prodotto. 11740194
  • 6.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Toxic substances
Black on Yellow
Triangular
Polyester
Permanent Acrylic
Safety signs warning of toxic substances
0.024 mm
-40°C to 110°C
Toxic Substances Warning Sign
EU Directive 2002/95/EC
Gloss
1 Ea.
Laminated Polyester
315 mm
315 mm