Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Sign
4.00€ - 8.51€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polyester |
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Descrizione | Laminated Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10481834
|
Brady™
250202 |
200 mm |
4.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11720194
|
Brady™
223438 |
315 mm |
6.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10000674
|
Brady™
250201 |
100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10653385
|
Brady™
250200 |
50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
Laminated Polyester | |
0.024 mm | |
Triangular | |
Warning Sign |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipemarkers and safety signs | |
-40°C to 110°C | |
Warning of Flammable Materials | |
Black on Yellow |