missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin Antibody (4C7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
225.00€ - 1050.00€
Specifica
| Antigene | Laminin |
|---|---|
| Clone | 4C7 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18287562
|
Novus Biologicals
NB120-17107-0.1ML |
0.1 mL |
225.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18721754
|
Novus Biologicals
NB120-17107 |
0.5 mL |
1050.00€
0.50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Laminin Monoclonal specifically detects Laminin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Laminin | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Neuroscience, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 284217 | |
| IgG2a κ | |
| Store at 4°C. |
| 4C7 | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| RUO | |
| Human | |
| LAMA1 | |
| Primary |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto