missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 14651-1-AP-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2), isoforms alpha/beta/gamma is a protein that in humans is encoded by the TMPO gene. LAP2 is an inner nuclear membrane (INM) protein. LAP2 plays a role in the regulation of nuclear architecture by binding lamin B1 and chromosomes. This interaction is regulated by phosphorylation during mitosis.Specifica
| LAP2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TMPO | |
| CMD1T, LAP2, LEMD4, PRO0868, Splenin Thymopentin, thymopoietin, Thymopoietin isoform alpha, TMPO, TP, TP alpha, TP5, TPRP isoform alpha | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 21917, 25359, 7112 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P42166, Q61033, Q62733 | |
| Tmpo | |
| LAP2 Fusion Protein Ag6247 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto