Learn More
LAP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | LAP2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16803404
|
Proteintech
14651-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16893394
|
Proteintech
14651-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Lamina-associated polypeptide 2 (LAP2), isoforms alpha/beta/gamma is a protein that in humans is encoded by the TMPO gene. LAP2 is an inner nuclear membrane (INM) protein. LAP2 plays a role in the regulation of nuclear architecture by binding lamin B1 and chromosomes. This interaction is regulated by phosphorylation during mitosis.Specifica
| LAP2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| P42166, Q61033, Q62733 | |
| 21917, 25359, 7112 | |
| LAP2 Fusion Protein Ag6247 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TMPO |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CMD1T, LAP2, LEMD4, PRO0868, Splenin Thymopentin, thymopoietin, Thymopoietin isoform alpha, TMPO, TP, TP alpha, TP5, TPRP isoform alpha | |
| Tmpo | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |