Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex Agglutination Test: Listeria spp.
Codice prodotto. 15958012 Sfoglia Tutto Novacyt Group Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
50 tests
Codice prodotto. 15958012
Marca: Novacyt - Microgen Bioproducts F48
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Can be used to obtain rapid, presumptive-positive results from selective media for targeted identification/diagnosis.
  • Specific tests available for a variety of infection detections.
  • Rapid (2 minute), simple, sensitive, and specific latex agglutination test for the identification and confirmation of infecting colonies.
  • Can be used to obtain rapid, presumptive-positive results and provide an early indication of possible production process failure.
  • Can be used to screen colonies before full biochemical identification and can replace traditional agglutinating antibody methods.
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Analiti rilevabili Listeria species
Tipo Latex Agglutination Test
Quantità 50 Tests
Durata del test 2 min.