Learn More
Kartell™ Latex Gas Sampling Balloon
Codice prodotto. p-8007243
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.5 L
2 L
4 L
5 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10680374
Marca: Kartell™ 0123000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gass collection bags that are constructed from latex. Kartell™ Latex Gas Sampling Balloon are best suited for collecting, containing, and carrying gas samples.
  • Cost effective
  • Ideal for collecting, containing, and carrying gas samples
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Latex
Diametro (sistema metrico) 130 mm
Product Type Gas Sampling Balloon