Learn More
Semperguard™ Guanti in lattice non talcati con rivestimento interno
13.77 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
X-Small
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Descrizione
- Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi
- Guanti per esame CE di classe I
- Guanti igienici in gomma naturale, delicati sulla pelle e non talcati
- Buona presa e facili da indossare grazie all'innovativa tecnologia di produzione
- Privi di ftalati/ammorbidenti
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
Specifica
Certificazione/Conformità | EN420, EN374, EN455; Dispositivo medico di classe I; guanti protettivi monouso per rischi complessi, categoria III |
Area rivestita | Interno |
Coating Material | Sintetico |
Colore | Naturale |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Testurizzato |
Hand | Ambidestri |
Materiale | Gomma |
Powdered | Non talcati |
Product Type | Guanti protettivi |