Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Large Capsules
Culture media used for the growth of bacteria.
Marca:  MP Biomedicals™ 113002016
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11393219
  • 74.52€ / 227g
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Formulations for the E. coli growth media contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter, 10g NaCl per liter
Specifica
Specifica
Molecular Biology Certified™
Capsule
Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L
227 g
15°C to 30°C
Microbiology Media
For growth of bacteria