Learn More
Liebherr™ Lab Fridge/Freezer
Liebherr™ lab fridge-freezer. Can be validated to FD X15-140. Electronic controls with door-open and temperature alarms, alarm log and PIN code keypad lock. Safety thermostat to prevent freezing.
dietro preventivo
Specifica
Capacity (Metric) Freezer | 107 L |
---|---|
Capacity (Metric) Refrigerator | 254 L |
Risoluzione temperatura | 0.1°C |
Stabilità termica | Gradient 5.2°C / 7.9°C |
N. di cassetti | 3 (Freezer) |
Descrizione
Capacità di congelamento ottimale- Frigorifero da laboratorio con sistema di raffreddamento ventilato
- La ventilazione si arresta con l'apertura dello sportello
- Sistema ad alta efficienza energetica con refrigerante ecocompatibile a base di idrocarburi
- Sbrinamento ed evaporazione della condensa automatici con gas caldo
- Termostato di sicurezza “anticongelamento”
- Interni in acciaio inossidabile anticorrosione con rivestimento epossidico e isolamento HDPE
- Ripiani a griglia rivestiti in plastica regolabili a passi di 27mm
- Sportello reversibile a chiusura automatica con serratura e cerniere intercambiabili per apertura a sinistra e a destra
- Quattro ruote bloccabili, due con freni, per spostamenti facili e sicuri
- Unità di refrigerazione compatta collocata al di sopra del serbatoio per il massimo volume di carico
- Anta in vetro con lampada fluorescente o piena per un migliore isolamento in ambienti più caldi
- Display digitale della temperatura con precisione di 0.1°C
- Tastiera a sfioramento per l'attivazione dei menu, l'impostazione della temperatura, la disattivazione degli allarmi e l'alimentazione principale
- Allarmi acustici e visivi per anta aperta o temperature alte o basse
- Memorizza i dati degli ultimi 30 allarmi e le letture delle temperature minima e massima
- Tracciabilità integrata e monitoraggio remoto tramite connessione RS 485 (porta a infrarossi)
- 72 ore di alimentazione di riserva in caso di interruzione dell'alimentazione
- Contatti con ritardo per la gestione degli allarmi e contatti a secco per la registrazione degli allarmi
Specifica
107 L | |
0.1°C | |
3 (Freezer) | |
60 kg per ripiano, 24 kg per cassetto | |
SmartCoolingHub | |
R 600a | |
HDPE da 55 mm (frigorifero)/70 mm (congelatore) | |
CE, COFRAC, ISO 14001, ISO 9001, QCPP (Pharmacy guild of Australia): LKV3912, LKV3910, LKUV1612, LKUV1610 | |
No | |
Ventilato (frigorifero), statico (congelatore) | |
L 60 cm x P 61.5 cm x A 200 cm | |
43.5 cm | |
43.5 cm | |
59.7 cm | |
110.5 cm | |
43.1 cm | |
44 cm | |
1.5 A | |
50 Hz | |
90 kg |
254 L | |
Gradient 5.2°C / 7.9°C | |
4 | |
Automatico (frigorifero), manuale (congelatore) | |
RS 485 | |
White Epoxy-coated Steel | |
ABS Plastic | |
Tall | |
White | |
Digital | |
61.5 cm | |
44.1 cm | |
200.3 cm | |
110.5 cm | |
59.7 cm | |
44 cm | |
657 kWh/a | |
220/240 V | |
260 w | |
84 kg |