Learn More
Motic™ LD Plan Achromatic Objectives
Plan Achromatic objectives for use with TEC POL Microscopes.
124.00€ - 392.00€
Specifica
Tipo | Microscope Objective |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Motic™ TEC POL Microscopes |
Tipo di lente | Plan Achromatic |
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Apertura numerica | Distanza operativa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Magnification Power | Apertura numerica | Distanza operativa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17178598
|
Motic™
1101000203611 |
5X | 0.13 | 20.3 mm |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17188598
|
Motic™
1101000203621 |
10X | 0.25 | 17.5 mm |
286.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17198598
|
Motic™
1101000203631 |
20X | 0.4 | 8.1 mm |
392.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- For use with Motic™ Panthera TEC POL Microscopes
- LD Plan Achromatic objectives
Specifica
Microscope Objective | |
Motic™ TEC POL Microscopes | |
Plan Achromatic |