Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura stretta in HDPE a tenuta ermetica
Flaconi economici con doppio sigillo e chiusura ermetica
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.83000kg
Descrizione
Flaconi economici con doppio sigillo e chiusura ermetica
- Translucent HDPE
- Narrow mouth
- No drip lip ensures safe, clean pouring
- Linerless screw caps attached
Specifica
Polypropylene | |
20-410 mm | |
30 ml | |
Incolore | |
20-410 |
A vite | |
1 once, 30 ml | |
1 oz. | |
HDPE |