Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura stretta in HDPE a tenuta ermetica
Flaconi economici con doppio sigillo e chiusura ermetica
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.10700kg
Descrizione
Flaconi economici con doppio sigillo e chiusura ermetica
- Translucent HDPE
- Narrow mouth
- No drip lip ensures safe, clean pouring
- Linerless screw caps attached
Specifica
Polypropylene | |
A vite | |
20-410 mm | |
59.1 ml | |
Incolore | |
20-410 | |
Yes |
Narrow Mouth Bottle | |
Unlined | |
2 once, 59.1 ml | |
2 oz. | |
HDPE | |
ISO 13485:2003; QMI-SAI File No.1606319 and 1606321 | |
Narrow |