Learn More
Emma Safety Footwear Leo XXD6T Safety Shoes
An orthopedic version of the standard Leo. Includes a steel toe cap, polyurethane outer toe cap and an extremely resilient reinforced sole. The ideal choice for those with slightly broader than normal feet or orthopedic requirements.
Marca:  Emma Safety Footwear MM61002839
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.48500kg
Codice prodotto. 15998811
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction with Polyurethane outsole
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
39
Laces
Leo XXD6T
Leather
Steel