Learn More
LiCl Saturated in Glacial Acetic Acid Electrolyte Solution, SI Analytics™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Descrizione
- Hazard pictograms: GHS02, GHS05, GHS07
- GHS02 flame: H226 Flammable liquid and vapour
- GHS05 corrosion: H314 Causes severe skin burns and eye damage, H318 Causes serious eye damage
- GHS07: H312 Harmful in contact with skin, H332 Harmful if inhaled
- Precautionary statements: P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P309+P311 IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician. P301+P330+P331 IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- Vapors can form explosive mixture with air above 40°C
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
CAS | CAS: 64-19-7, CAS: 7447-41-8 |
Punto di fusione | 16°C |
Punti di ebollizione | 119°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.09g/cm3 |
Concentrazione | 0.1 M |
Quantità | 250 mL |
Tipo di soluzione | Electrolyte |
Odore | Pungent |
Pressione del vapore | 16hPa |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, lithiumchloride