Learn More
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altezza (sistema metrico):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Descrizione:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 153 mm |
| Product Type | Lid |
| Descrizione | Type: 100 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator |
| Altezza (sistema metrico) | 64 mm |