Learn More
Cytiva Life Sciences rProtein A Protein GraviTrap™
Codice prodotto. 12173831 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Pack
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12173831 10 Pack 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12173831 Fornitore Cytiva N. del fornitore 28985256
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Includes ten ready-to-use columns prepacked with 1ml of a mixture of 50% rProtein A Sepharose Fast Flow and 50% Protein G Sepharose 4 Fast Flow
Prepacked gravity-flow columns provide convenience, save time, and increase the reliability of your results.
  • Purification of antibodies in 30 min. allows you to quickly obtain and store your target protein in order to avoid the inherent dangers of protein instability and degradation associated with slow and long purification runs
  • High purity and recovery with purity >95% in one step and recovery typically 70% to 80%
  • High binding capacity such as Protein A/Protein G GraviTrap approximately 35mg human IgG/column
  • Antibodies are simply captured with high specificity on protein A and protein G ligands in gravity-flow columns
  • Yield varies from 20 to 50mg of purified antibodies depending on the ligand you use
  • Columns are reusable up to five times
  • Complete pack size: 10 columns
  • Application: Manual purification of monoclonal and polyclonal antibodies
  • Includes: 1 pack of 10 × 1mL columns
  • Binding capacity: Approx. 35mg human IgG/column
  • Bed volume: 1mL
  • Material (Column hardware): Polypropylene barrel, Polyethylene frits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume letto 1 mL
Descrizione rProtein A Protein G GraviTrap contains ten columns with 1 mL 50% rProtein A Sepharose Fast Flow and 50% Protein G Sepharose 4 Fast Flow resins.
Contenuto kit 10 Ready-to -use column prepacked with 1mL of a mixture of 50% rProtein A Sepharose fast flow and 50% Protein G Sepharose 4 fast flow, Polypropylene barrel and Polyethylene frits
Content And Storage 2°C to 8°C
Quantità 10 Pack
Da utilizzare con (applicazione) Gravity flow
Tipo Gravity Flow Column
Capacità (sistema metrico) 1 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • rProtein A/Protein G GraviTrap
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.