Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
210.00€ - 825.00€
Specifica
Descrizione White to off-white spherical beads
Dimensione particelle 150 to 300 μm
Forma Wet
Visualizza altre specifiche
Prodotti 27
Codice del prodotto Marca Product Line Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Line Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17009353
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01351-186
ECR8309F 50 g
256.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17019373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01381-186
ECR8409F 50 g
256.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17039323
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01211-186
ECR8204F 50 g
213.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17049343
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01311-186
ECR8304F 50 g
256.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17059333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01241-186
ECR8215F 50 g
213.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17059363
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01371-186
ECR8404F 50 g
256.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17079373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01391-186
ECR8415F 50 g
256.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17099323
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01231-186
ECR8209F 50 g
213.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17099353
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01361-186
ECR8315F 50 g
210.00€
50g
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17009363
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01361-192
ECR8315F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17039373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01381-94
ECR8409F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17049323
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01211-192
ECR8204F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01231-94
ECR8209F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17059323
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01211-94
ECR8204F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019353
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01351-192
ECR8309F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17059343
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01311-192
ECR8304F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17019363
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01361-94
ECR8315F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17069333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01241-192
ECR8215F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17069343
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01311-94
ECR8304F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17069363
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01371-192
ECR8404F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17079333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01241-94
ECR8215F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17079363
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01371-94
ECR8404F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17009333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01231-192
ECR8209F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17089373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01391-192
ECR8415F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17029353
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01351-94
ECR8309F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17029373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01381-192
ECR8409F 250 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17099373
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Purolite™
LS01391-94
ECR8415F 1 kg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
  • High mechanical stability
  • High porosity
  • Easily dried after immobilization
  • Suitable for batch and column configuration
  • Optimal for use in organic solvent/water free systems
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
White to off-white spherical beads
150 to 300 μm
Wet