Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
Marca:  Purolite™ LS01385-192
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 17059373
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
  • High mechanical stability
  • High porosity
  • Easily dried after immobilization
  • Suitable for batch and column configuration
  • Optimal for use in organic solvent/water free systems
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
White to off-white spherical beads
600 to 1200 Å
300 to 710 μm
Amino
Lifetech™
Methacrylate (ECR Resin)
3 to 10
2°C to 20°C
62 to 72%
Wet
250 g