Learn More
Abeba™ Light 31031 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
Marca:  Abeba™ 31031/46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15698397
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
  • Leather with Air-Mesh textile inlays
  • White
  • Steel toe cap
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Double velcro fastening
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Leather
Slip-resistant
31031
White
46
Polyurethane
Steel