Learn More
Abeba™ Light 31120 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
Marca:  Abeba™ 31120/44
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.04000kg
Codice prodotto. 15698547
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
  • Smooth leather, perforated
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3559)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Double velcro fastening
  • Reflective material
  • Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Leather
Slip-resistant
31120
White
44
Polyurethane