Learn More
Abeba™ Light 31132 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
Marca:  Abeba™ 31132/47
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 15608647
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
  • Smooth leather white
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3559)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
Leather
Slip-resistant
31132
White
47
Polyurethane
Documenti
Certificates
Special Offers
Special Offers