Learn More
Abeba™ Light 31163 Shoes
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
Marca:  Abeba™ 31163/43
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60000kg
Codice prodotto. 15658737
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
  • Smooth leather white/light blue
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3558)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • velcro fastening
  • Reflective material
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
Leather
Slip-resistant
31163
White
43
Polyurethane