Learn More
Memmert™ Light Module Cold White 6,500 K
Light strips arranged on the side walls of the interior
Marca:  Memmert™ HPP750ECOT7
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 17109574
  • 3458.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10 strips for model 110
  • 14 strips for model 260/410/750
  • Programme-controlled dimming from 0 to 100 %(in 1 % steps)
  • Ramp programming in combination with temperature
  • Only with TwinDISPLAY; not in combination with entry ports F6, F7, D8
Specifica
Specifica
White
HPP750eco
Only with TwinDISPLAY