Learn More
Memmert™ Light Module Cold White 6,500 K + Warm White 2,700 K
LED light strips on the side walls of the interior
Marca:  Memmert™ IPP110ecoT8
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17190115
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • 6 resp. 8 alternating cold white light strips and 5 resp
  • 7 warm white light strips
  • On the side walls of the interior
  • Programme-controlled dimming from 0 to 100 % (in 1 % steps)
  • Ramp programming in combination with temperature and humidity
  • Only withTwinDISPLAY; not in combination with entry ports F6, F7, D8
Specifica
Specifica
White
IPP110eco